Z743719
ART® Barrier Tip
ART 300, size 300 μL, hinged rack, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
ART 300
hinged rack
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2070-HR
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
300 μL
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
Aplicação
- Liquid handling
- Molecular biology
- PCR
- Biotechnology
Características e benefícios
- Stackable hinged racks optimize lab space.
- Sterile tips are free from DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and endotoxin.
- These tips create a reliable seal when exposed to potential contaminants.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)