Z743696
ART® Barrier Tip
ART 1000 SoftFit, size 1000 μL, individually wrapped, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
individually wrapped
ART 1000 SoftFit
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2279IW
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
1000 μL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)