Z743276
Julabo® adaptors
for metal tubing, m10 male to m16 male, pack of 1
Sinônimo(s):
barbed adaptor
About This Item
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Julabo 8970444
Descrição geral
For use with Julabo® CF31, CF40 and CF41 circulators, adapter for metal tubing M10x1 male to M16x1 male, pack of 1.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)