Documentos Principais
Z743272
Julabo® adaptors
barbed fittings, for 10 mm i.d. tubing, pack of 2
Sinônimo(s):
barbed adaptor
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Julabo 8970447
Descrição geral
For use with Julabo® circulators, 2 barbed fittings for tubing 10 mm ID. For use with M16x1 fittings. Requires a female M16x1 cap nut.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)