Z743254
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 3 m
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiais
metal (insulated with connector M16x1)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930223
Parâmetros
50 °C (200 °C)
Comprimento
3 m
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)