Z743249
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 10 mL flask
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970601
Descrição geral
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 56 spring clips for 10 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)