Documentos Principais
Z743203
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
universal basic tray for assembling spring clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970630
Descrição geral
Basic stainless steel tray for assembling Erlenmeyer flasks from 25 to 1000 mL, including spring clamps. Arrange springs to hold flasks in preferred arrangement. For use in shaking water bath models SW22, SW23.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)