Z742963
Julabo® CORIO™ C/CD heating immersion circulator bath tank
B19, stainless steel bath (Insulated), capacity 14 - 19 L
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel bath (Insulated)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9903419
capacidade
14 - 19 L
Descrição geral
Stainless steel B19 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)