Documentos
Z742958
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
BT27, transparent plastic bath, capacity 20 - 27 L
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiais
transparent plastic bath
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9901327
capacidade
20 - 27 L
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.