Documentos Principais
Z742916
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
3.8 L packs
Sinônimo(s):
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
embalagem
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
fabricante/nome comercial
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
técnica(s)
tissue culture: suitable
aplicação(ões)
detection
Descrição geral
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Informações legais
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742916-4X3.8L4061841421979
Z742916-3.8L4061841421962