Documentos Principais
Z742753
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-21A+963-127, weighing capacity 60 g, DKD Calibration Certificate included
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern 440-21A+963-127
capacidade de pesagem faixa de medição
60 g
L × profundidade × A
165 mm × 230 mm × 80 mm
diâmetro da plataforma
81 mm
peso
~1 kg
energia da bateria
9 V
Descrição geral
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)