Documentos Principais
Z742521
Block for digital dry bath and MyBlock
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Características
Holds 20 x 2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm test tubes
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSW10
Descrição geral
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)