Key Documents
Z742490
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1000-M14
Descrição geral
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)