Key Documents
Z742308
Rocking platform for RotoBot Mini
size mini, size 6 in. × 5.5 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
tamanho
mini
6 in. × 5.5 in.
Características
includes flat mat
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific R4040-RP
Descrição geral
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Outras notas
For use with the Rotobot Mini Rotating Mixer Z742297/8/9 (Benchmark Scientific number R4040).
Informações legais
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)