Z742305
Tube holder for RotoBot™ Rotating Mixers
holds 1 x 50 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Características
holds 1 x 50 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific R4040-500
diâmetro do tubo
28-30 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini mixers. Horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Informações legais
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)