Documentos Principais
Z742266
DURAN® GL 56 Bottle Tag
purple silicone
Sinônimo(s):
292435667
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
purple silicone
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 292435667
Descrição geral
Bottle tags can be used on their own for color identification or to secure the protective light sheild around the bottle. The GL 56 bottle tags are available in four colors (orange, yellow, blue and purple).
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)