Documentos Principais
Z740773
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 50 mL, stopper joint: 9, tol. 0.060 mL, PE
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
PE
tamanho da tampa
9
Junta
joint ST/NS neckstopper size 9
joint: stopper9
Características
class A meets DIN ISO-1042
embalagem
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.060 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)