Z740706
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/40
capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
embalagem
pkg of 1 ea
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740706-1EA | 4061832121208 |