Z740620
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, autoclavable
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
lid
embalagem
pack of 24 ea
capacidade da placa
~100 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)