Z693731
LabJaws™ jumbo clamp holder
stainless steel
Sinônimo(s):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Troemner 916357
capacidade da garra
0-18 mm
Descrição geral
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)