Z692883
Pop-Up tube rack
pink
Sinônimo(s):
laboratory racks, storage racks, test tube racks, tube racks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
pink
polypropylene
Características
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS24320P
tamanho
255x137x21 mm
Descrição geral
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)