Z692123
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 100 MHz, red cap
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Norell ST-500-7-RED
Parâmetros
100 MHz frequency
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
curvatura
0.075 mm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
cor
red cap
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z692123-100EA | 4061832865935 |