Documentos Principais
Z689955
Sigma-Aldrich
Aldrich® column clamp
size M
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
tamanho
M
C × diâmetro
211 mm × 11 mm , arm
capacidade da garra
91-114 mm
Descrição geral
Corrosion resistant stainless steel. Ideal for holding chromatography columns and large cylindrical glassware. A large, flat thumbscrew/worm drive permits maximum tightening or removal in minimum time.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)