Z685038
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 70-100 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6452-05
C × D.E.
400 mm × 10 mm
tamanho da torneira
0-3 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Descrição geral
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)