Z682705
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass
Sinônimo(s):
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
pear-shaped flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 00454
capacidade
2000 mL
Descrição geral
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)