Documentos Principais
Z679004
RF1000 pipette filler filters
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS5000RFFIL
Descrição geral
Replacement hydrophobic 0.45 μm filters for RF1000 pipette filler.
Informações legais
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)