Z677612
Camatril™ nitrile long cuff gloves
size XL
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green gloves
green nitrile
tamanho
XL
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
KCL 733
KCL 733
C × espessura
600 mm × 0.5 mm
Descrição geral
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Roughened palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)