Z677159
NevoCut™ cut protection gloves
size M
Sinônimo(s):
safety glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white (polyamide, glass fibre and HPPE fibre steel)
white gloves
tamanho
M
esterilidade
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
standard type EN388 (cat. II)
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
KCL 927
C × espessura
250 mm × 1.50 mm
Descrição geral
The combination of polyamide, glass fiber and high tensile PE fiber guarantees a high cut resistance without lowering the gloves dexterity.
Nevocut is ambidextrous and can be washed several times without loosing its excellent fit.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z677159-1PR | 4061833069004 |