Documentos Principais
Z675474
Sterile economy sample spoon
8 mL
Sinônimo(s):
dispensing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
descrição
PS
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36740-00004
Descrição geral
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z675474-100EA4061832266541