Z674230
Duran® GLS 80 Protect wide mouth graduated laboratory bottles
volume 1,000 mL
Sinônimo(s):
lab bottle, lab bottles, wide mouth glass
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
joint threaded80
Características
with cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 11 601 63
Parâmetros
max. pressure (Not for use under pressure)
capacidade
1000 mL
gargalo D.I.
80 mm
volume
1,000 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Scratch, leak and shatter-resistant
- High transparency
- Temperature range -30°C to 140°C
- Autoclavable
- Suitable for use in microwaves
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z674230-10EA | 4061832793139 |
Z674230-1EA |