Z671681
Rare earth extra power stir bar set, Elliptical
10 stir bars total
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated (Elliptical)
egg-shaped
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 001.3035.RE
Descrição geral
set contents:-
3 each of 10x6, 15x10 & 25x14
1 off 50x24
3 each of 10x6, 15x10 & 25x14
1 off 50x24
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)