Z660477
Julabo® bath test tube trays
holds 360 micro tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
fabricante/nome comercial
Julabo 8960442
Julabo
disponibilidade
available only in EU
Descrição geral
Carrier tray with 4 racks 8970382 (Z615692-1EA) to hold 360 tubes, tubes sizes 30 x 11/12 mm, suitable for use up to +80 °C.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)