Z652911
Julabo® open circulating baths, E models
ED-13, AC/DC input 230 V AC, volume 13 L, temp. range 20-100 °C
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel plate
Características
CE compliant
optional cooling coil & bath cover
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ED-13
Julabo 9116413
disponibilidade
available only in EU
Parâmetros
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
capacidade de aquecimento
2 kw
L × C × A
39 cm × 33 cm × 37 cm
bath opening W × L × depth
18 cm × 30 cm × 15 cm
capacidade
13 L
volume
13 L
13000 mL
peso
8 kg
Descrição geral
Economy series:
- PID 1 temperature control
- Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
- Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
- High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
- ED models temperature range 20-100°C
- EH models working temperature range 20-150°C
- EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)