Key Documents
Z647314
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 500 mL
Sinônimo(s):
3200/14MP
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
graduations 5.0 mL
faixa de medição de volume
500 mL
Altura
390 mm
Descrição geral
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)