Z620084
DURAN culture flask, Erlenmeyer
borosilicate glass flask, working volume 2000 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
217716309
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
glass flask
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217716309
gargalo D.E.
38 mm
volume de trabalho
2000 mL
conector
38 mm (1 1/2 in.) neck
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)