Documentos Principais
Z609749
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.0 mm, L 10 m
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 10 m
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
1.5 mm × 3.0 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
0.75 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)