Z568996
Aldrich® Liebig condenser with cup
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
Total A
200 mm
Descrição geral
Condensate cup catches water that forms on the outer surface of the condenser during use and eliminates puddling on reactor and equipment. Tubing connects to cup′s hose barb to drain away water automatically.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)