Documentos Principais
Z563129
J-KEM® digital temperature monitor
thermocouple type, T, temp. range -200-250 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
entrada CA/CC
120 V
Características
thermocouple type T
fabricante/nome comercial
J-Kem
Parâmetros
-200-250 °C temp. range
Descrição geral
Displays the temperature of an attached reaction or other piece of equipment on a bright LED display. No alarms. 0.1 °C resolution.
Informações legais
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)