Documentos Principais
Z562262
Wilmad® quartz NMR tube
frequency 600 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
colorless tube
quartz tube
descrição
thin-walled
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 535-PP-7QTZ
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
7 in.
curvatura
6 μm
Diâmetro
5 mm
espessura da parede
0.38 mm
Descrição geral
Natural quartz NMR sample tubes are well suited for Boron NMR spectroscopy studies, or where sample exposure to U.V. radiation is required. Boron content is between 0.0 to 0.1 ppm.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)