Key Documents
Z556823
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy duty tapered Benchclamp
size S, Fits joint 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
tamanho
S
C × diâmetro
229 mm × 13 mm , arm
pino L
16 mm
Descrição geral
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)