Z556572
Aldrich® ultra Benchclamp™
single adjustment, size S
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho
S
descrição
3-prong
C × diâmetro
102 mm × 8 mm , arm
capacidade da garra
0-23 mm
pino L
6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)