Documentos Principais
Z552836
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-distilling adapter with SafetyBarb® hose connector
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS14/20
Descrição geral
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)