Documentos Principais
Z551597
Chemat compact hotplate
AC/DC input 110 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.79
entrada CA/CC
110 V (AC)
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Chemat KW-4AH-115
Chemat
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de temperatura
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parâmetros
50-350 °C temp. range
L × C
6 in. × 6 in.
cor
none
Descrição geral
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)