Documentos Principais
Z549584
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
glass side-port stopcock, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiais
glass side-port stopcock
Junta
joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)