Z547549
Graduated Valumetric™ bottles
polypropylene cap (with poly-vinyl liner), capacity 60 mL (2 oz)
Sinônimo(s):
W216967
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
Junta
Joints threaded neck (38-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 48 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216967
capacidade
60 mL (2 oz)
diâmetro × A
42 mm × 83 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)