Z542555
Ace O-rings, Viton®
I.D. 15.6 mm, wall size 1.78 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 785514
D.I.
15.6 mm
tamanho da parede
1.78 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z542555-1PAK | 4061832350172 |