Documentos Principais
Z526193
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Características
CSA approved
fabricante/nome comercial
Glas-Col 104APL512
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de temperatura
0-750 °C
Comprimento
6 in.
Descrição geral
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)