Key Documents
Z516880
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, Joints: ST/NS 29/32 (2)
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
Joints: ST/NS29/32 (2)
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
250 mL
Descrição geral
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)