Documentos Principais
Z515930
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
250 mL
Descrição geral
With ground-glass joint and glass stopcock. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)