Z504726
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 10.8 mm, wall size 1.78 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855710
D.I.
10.8 mm
tamanho da parede
1.78 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z504726-1PAK | 4061826669020 |